Print…
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
M2262-1G M2262-5G
TCIAM2262-1GEA 36 EUR
TCIAM2262-1G TCIAM2262-5G
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(Trifluoromethyl)-m-anisidine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Número MDL : MFCD00000393
Número CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&vid=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C