Print…
3-(Methylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
M2257-1G M2257-5G
TCIAM2257-1GEA 26 EUR
TCIAM2257-1G TCIAM2257-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00023610
Número CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e89da5213d47738fa5a263704e6e2c4c9cb9fbd&vid=9e89da5213d47738fa5a263704e6e2c4c9cb9fbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %