Print…
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
M2250-5G M2250-25G
TCIAM2250-5GEA 34 EUR
TCIAM2250-5G TCIAM2250-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇NO₅
Peso Molecular: 197.15 g/mol
Número MDL : MFCD00016997
Número CAS: 713-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&vid=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 90.0 to 94.0 deg-C