Print…
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2249-1G M2249-5G
TCIAM2249-1GEA 35 EUR
TCIAM2249-1G TCIAM2249-5G
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-4-chromanone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 162°C
Número MDL : MFCD00024071
Número CAS: 39513-75-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C