Print…
Ácido 6-Nitro-m-anísico ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M2245-5G M2245-25G
TCIAM2245-5GEA 27 EUR
TCIAM2245-5G TCIAM2245-25G
Ácido 6-Nitro-m-anísico ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 6-Nitro-m-anísico
Fórmula: C₈H₇NO₅
Número MDL : MFCD00151836
Número CAS: 1882-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&vid=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C