Print…
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2244-1G M2244-5G
TCIAM2244-1GEA 41 EUR
TCIAM2244-1G TCIAM2244-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Ponto de Fusão: 175°C
Número MDL : MFCD03452755
Número CAS: 361543-99-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%