Print…
Marbofloxacin 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,3,4]oxadiazino[6,5,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,3,4]oxadiazino[6,5,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
M2240-1G M2240-5G
TCIAM2240-1GEA 50 EUR
TCIAM2240-1G TCIAM2240-5G
Marbofloxacin 98,0 HPLC, T
Marbofloxacin
Fórmula: C₁₇H₁₉FN₄O₄
Peso Molecular: 362.36 g/mol
Ponto de Fusão: 269°C
Número MDL : MFCD00864820
Número CAS: 115550-35-1
Merck Index: 14,05750
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %