Print…
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
M2233-1G M2233-100MG
TCIAM2233-1GEA 172 EUR
TCIAM2233-1G TCIAM2233-100MG
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid 98,0 GC, T
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₅
Peso Molecular: 220.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00452770
Número CAS: 20300-59-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C