Print…
Metoclopramide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
M2218-5G M2218-25G
TCIAM2218-5GEA 43 EUR
TCIAM2218-5G TCIAM2218-25G
Metoclopramide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Metoclopramide
Fórmula: C₁₄H₂₂ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00211338
Número CAS: 364-62-5
EINECS: 206-662-9
Merck Index: 14,06143
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C