Print…
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2205-5G M2205-25G
TCIAM2205-5GEA 68 EUR
TCIAM2205-5G TCIAM2205-25G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Número MDL : MFCD01321262
Número CAS: 6702-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&vid=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C