Print…
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
M2198-100G M2198-25G
TCIAM2198-100GEA 121 EUR
TCIAM2198-100G TCIAM2198-25G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₉NO₃
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00080931
Número CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, ethanol)