Print…
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2196-25G M2196-5G
TCIAM2196-25GEA 60 EUR
TCIAM2196-25G TCIAM2196-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 108°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00071577
Número CAS: 5597-50-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C