Print…
N-Methylmorpholine-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2192-5G M2192-25G
TCIAM2192-5GEA 37 EUR
TCIAM2192-5G TCIAM2192-25G
N-Methylmorpholine-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Methylmorpholine-N-oxide
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005947
Número CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&vid=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %