Print…
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2176-1G M2176-5G
TCIAM2176-1GEA 35 EUR
TCIAM2176-1G TCIAM2176-5G
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Fusão: 39°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321308
Número CAS: 13750-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0dba0e962791fe464afd847b98506fad486737&vid=af0dba0e962791fe464afd847b98506fad486737&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 5.0