Print…
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl α-Bromo-2-chlorophenylacetate, Methyl alpha-Bromo-2-chlorophenylacetate
M2175-25G M2175-5G
TCIAM2175-25GEA 114 EUR
TCIAM2175-25G TCIAM2175-5G
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₈BrClO₂
Peso Molecular: 263.5156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08444353
Número CAS: 85259-19-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %