Print…
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl Pyrrole-2-carboxylate, Methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate, Pyrrole-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl pyrrole-2-carboxylate
M2160-25G M2160-5G
TCIAM2160-25GEA 110 EUR
TCIAM2160-25G TCIAM2160-5G
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Número MDL : MFCD00817048
Número CAS: 1193-62-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C