Print…
(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2157-25G M2157-5G
TCIAM2157-25GEA 114 EUR
TCIAM2157-25G TCIAM2157-5G
(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
Fórmula: C₈H₁₃NOS
Número MDL : MFCD07357308
Número CAS: 116539-55-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, methanol)