Print…
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
M2156-1G M2156-5G
TCIAM2156-1GEA 40 EUR
TCIAM2156-1G TCIAM2156-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 262°C
Número MDL : MFCD01552045
Número CAS: 19485-38-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %