Print…
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Sawicki's Reagent, 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride, 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride xhydrate, MBTH Hydrochloride
M2155-1G M2155-5G
TCIAM2155-1GEA 23 EUR
TCIAM2155-1G TCIAM2155-5G
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
3-Methyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochloride hydrate
Fórmula: C₈H₉N₃S
Peso Molecular: 215.70 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00149370
Número CAS: 149022-15-1
EINECS: 224-393-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for Aldehyde-analysis to pass test