Print…
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2140-5G M2140-25G
TCIAM2140-5GEA 60 EUR
TCIAM2140-5G TCIAM2140-25G
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₄H₉Cl₆N₃O
Número MDL : MFCD01940892
Número CAS: 42573-57-9
EINECS: 255-893-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe649fe746bb103ec65009634497e00a6992294&vid=dfe649fe746bb103ec65009634497e00a6992294&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C