Print…
Matrine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M2120-1G M2120-200MG
TCIAM2120-1GEA 274 EUR
TCIAM2120-1G TCIAM2120-200MG
Matrine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Matrine
Fórmula: C₁₅H₂₄N₂O
Ponto de ebulição: 223°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00210527
Número CAS: 519-02-8
Merck Index: 14,05759
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (C=1, EtOH)