Print…
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl adamantane-1-carboxylate, 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
M2119-25G M2119-5G
TCIAM2119-25GEA 198 EUR
TCIAM2119-25G TCIAM2119-5G
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1-adamantanecarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01838519
Número CAS: 711-01-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C