Print…
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2117-5G M2117-1G
TCIAM2117-5GEA 149 EUR
TCIAM2117-5G TCIAM2117-1G
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Fórmula: C₃H₆ClNO₂
Peso Molecular: 123.54 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Número MDL : MFCD06658962
Número CAS: 30289-28-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b140f0aed16f4694af0a37fbe5a1935c5d9e829&vid=1b140f0aed16f4694af0a37fbe5a1935c5d9e829&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %