Print…
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M2115-5G M2115-25G
TCIAM2115-5GEA 74 EUR
TCIAM2115-5G TCIAM2115-25G
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (por análise titulométrica)
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00003176
Número CAS: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %