Print…
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M2098-25G M2098-5G
TCIAM2098-25GEA 249 EUR
TCIAM2098-25G TCIAM2098-5G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 408.37 g/mol
Ponto de Fusão: 12°C
Número MDL : MFCD08458917
Número CAS: 223437-05-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %