Print…
Benzyl butyrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 93.2 EUR
8.16125.0500 8.16125.0100
Benzyl butyrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyrate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 240 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00027133
Número CAS: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Encomendar
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3