Print…
ɑ-Methyl-L-proline ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M2077-1G M2077-5G
TCIAM2077-1GEA 132 EUR
TCIAM2077-1G TCIAM2077-5G
ɑ-Methyl-L-proline ≥96.0% (por análise titulométrica)
alpha-Methyl-L-proline
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 310°C
Número MDL : MFCD01318647
Número CAS: 42856-71-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -77.0 deg (C=1, methanol)