Print…
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [1-(Thiomethyl)cycloprop-1-yl]acetic acid, 2-(1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl)acetic acid
M2074-1G M2074-5G
TCIAM2074-1GEA 51 EUR
TCIAM2074-1G TCIAM2074-5G
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂S
Número MDL : MFCD03411600
Número CAS: 162515-68-6
EINECS: 420-240-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C