Print…
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-N-(p-tolyl)aniline, N-(4-Methoxyphenyl)-p-tolylamine
M2070-25G M2070-5G
TCIAM2070-25GEA 234 EUR
TCIAM2070-25G TCIAM2070-5G
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₅NO
Peso Molecular: 213.28 g/mol
Número MDL : MFCD00092922
Número CAS: 39253-43-5
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C