Print…
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2067-1G M2067-5G
TCIAM2067-1GEA 26 EUR
TCIAM2067-1G TCIAM2067-5G
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Fórmula: C₅H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 42°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011697
Número CAS: 4224-69-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %