Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M2066-25G
M2066-5G
TCIAM2066-25GEA
257
EUR
TCIAM2066-25G
TCIAM2066-5G
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Fórmula:
C₅H₈Br₂O₂ Ponto de ebulição: 62°C |
Número MDL :
MFCD00011534 Número CAS: 22262-60-8 |
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |