Print…
3-Methoxybutyl thioglycolate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Methoxybutyl 2-mercaptoacetate, 3-Methoxybutyl Mercaptoacetate, Mercaptoacetic Acid 3-Methoxybutyl Ester, Thioglycolic Acid 3-Methoxybutyl Ester
M2060-25G M2060-500G
TCIAM2060-25GEA 16 EUR
TCIAM2060-25G TCIAM2060-500G
3-Methoxybutyl thioglycolate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methoxybutyl thioglycolate
Fórmula: C₇H₁₄O₃S
Peso Molecular: 178.25 g/mol
Número MDL : MFCD04038084
Número CAS: 27431-39-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %