Print…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acipimox, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-oxide, 2-Carboxy-5-methylpyrazine 4-Oxide, 5-Carboxy-2-methylpyrazine 1-Oxide
M2053-1G M2053-5G
TCIAM2053-1GEA 55 EUR
TCIAM2053-1G TCIAM2053-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (por GC)
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 180°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00865757
Número CAS: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Index: 14,00111
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %