Print…
Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2038-25G M2038-5G
TCIAM2038-25GEA 125 EUR
TCIAM2038-25G TCIAM2038-5G
Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Inflamação: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013535
Número CAS: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %