Print…
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 86 EUR
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Fórmula: C₁₂H₁₈O
Peso Molecular: 178.28 g/mol
Ponto de ebulição: 123°C
Número MDL : MFCD00209515
Número CAS: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %