Print…
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2011-25G M2011-5G
TCIAM2011-25GEA 34 EUR
TCIAM2011-25G TCIAM2011-5G
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
Fórmula: C₁₂H₁₈O
Peso Molecular: 178.28 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00021825
Número CAS: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %