Print…
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2010-25G M2010-5G
TCIAM2010-25GEA 101 EUR
TCIAM2010-25G TCIAM2010-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Fórmula: C₁₁H₁₆O
Ponto de ebulição: 61°C
Número MDL : MFCD01708473
Número CAS: 772-46-3
EINECS: 212-249-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %