Print…
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
M2004-25G M2004-5G
TCIAM2004-25GEA 124 EUR
TCIAM2004-25G TCIAM2004-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD00235185
Número CAS: 1836-62-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %