Print…
Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
M1988-25G M1988-5G
TCIAM1988-25GEA 453 EUR
TCIAM1988-25G TCIAM1988-5G
Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl trans-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00797465
Número CAS: 29275-88-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %