Print…
Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M1987-1G M1987-5G
TCIAM1987-1GEA 78 EUR
TCIAM1987-1G TCIAM1987-5G
Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylate hydrochloride (cis and trans mixture)
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD03093748
Número CAS: 54640-02-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %