Print…
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
M1986-1G M1986-5G
TCIAM1986-1GEA 45 EUR
TCIAM1986-1G TCIAM1986-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD08274538
Número CAS: 61367-07-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %