Print…
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: cis-Methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
M1985-5G M1985-1G
TCIAM1985-5GEA 199 EUR
TCIAM1985-5G TCIAM1985-1G
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 188°C
Número MDL : MFCD08274537
Número CAS: 61367-16-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %