Print…
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
M1983-1G M1983-5G
TCIAM1983-1GEA 72 EUR
TCIAM1983-1G TCIAM1983-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD11846121
Número CAS: 1713-33-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&vid=39ff5f69ec31ddfe3217cc103caf07fded0dbad2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %