Print…
Benzyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
295892-100G 295892-500G
SIAL295892-100GEA 148 EUR
SIAL295892-100G SIAL295892-500G
Benzyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Benzyl acetoacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 276 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008785
Número CAS: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4