Print…
3-Maleimidopropionic acid ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid, 3-Maleimido-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide, MPS-Acid, N-Maleoyl-β-alanine
M1962-1G M1962-200MG M1962-5G
TCIAM1962-1GEA 156 EUR
TCIAM1962-1G TCIAM1962-200MG TCIAM1962-5G
3-Maleimidopropionic acid ≥97.0% (por GC)
3-Maleimidopropionic acid
Fórmula: C₇H₇NO₄
Número MDL : MFCD00043030
Número CAS: 7423-55-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C