Print…
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M1961-1G M1961-5G
TCIAM1961-1GEA 58 EUR
TCIAM1961-1G TCIAM1961-5G
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₆
Número MDL : MFCD00083278
Número CAS: 5672-83-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -27.0 deg (C=1, EtOH)