Print…
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
M1960-25G M1960-5G
TCIAM1960-25GEA 152 EUR
TCIAM1960-25G TCIAM1960-5G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00674078
Número CAS: 42142-52-9
EINECS: 255-679-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C