Print…
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1938-1G M1938-5G
TCIAM1938-1GEA 65 EUR
TCIAM1938-1G TCIAM1938-5G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD03788748
Número CAS: 104641-59-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)