Print…
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Piperidyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 2-(piperidin-4-yl)acetate hydrochloride
M1926-1G M1926-5G
TCIAM1926-1GEA 25 EUR
TCIAM1926-1G TCIAM1926-5G
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl (4-piperidyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD09261419
Número CAS: 81270-37-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C