Print…
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]aniline, 4-(4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)aniline
M1920-25G M1920-5G
TCIAM1920-25GEA 191 EUR
TCIAM1920-25G TCIAM1920-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Fórmula: C₁₇H₂₁N₃O
Número MDL : MFCD02071496
Número CAS: 74852-62-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %